Nitrilové rukavice VWR Collection do čistých priestorov
NOVINKA!
Zameňte latexové rukavice do čistých priestorov za alternatívne, nitrilové, novinku značky VWR Collection.
  • Vysoká pevnosť v ťahu a vysoká odolnosť proti prenikaniu širokej palety rozpúšťadiel, kyselín a zásad.
  • Balené v dvoch vreckách v uzavretých polyetylénových vreckách do čistých priestorov (100 kusov/puzdro; 10 puzdier vo vrecku/škatuli). Sterilné rukavice balené individuálne (50 párov v puzdre, 4 puzdrá vo vrecku/škatuli).
  • Extrahovateľné látky merané podľa IEST-RP-CC005.3
  • Sterilná verzia: úroveň endotoxínov < 20 EU/kus
  • V súlade so smernicou o PPE (89/686/EEC) a EN 374
  • Neobsahujú žiadny prírodný kaučukový latex