Jednotka na dávkovanie a likvidáciu odpadu do čistého prostredia
Táto samostatne stojaca skrinka na dávkovanie a súčasne likvidáciu odpadu je skvelým univerzálnym zariadením pre existujúcu alebo novú šatňu čistých priestorov.
- Moderný, estetický a atraktívny dizajn
- Vhodná pre všetky odvetvia vyžadujúce čistotu.
- Modulárna, s jednoduchou montážou
- Materiál konštrukcie: nehrdzavejúca oceľ 304L s elektrolyticky leštenou povrchovou úpravou
- Nemusí byť upevnená na stene
Opis | Š x H x V (mm) | Kat. č. | Akciová cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
Dávkovač so 4 priehradkami | 800 x 205 x 600 | 134-0504E | |||
Skrinka na likvidáciu odpadu | 800 x 430 x 900 | 134-0486E | |||
Rám na spojenie dávkovača so skrinkou | - | 134-0487E |