Vysávače pre čisté priestory
_200.jpg)
Sacia schopnosť
Optimálna sacia sila vysávačov pre čisté priestory sa dosahuje dokonalou súhrou motora, prúdenia vzduchu cez zariadenia a umiestnenia výkonného vertikálneho filtrového vrecka. Saciu silu je možné regulovať v dvoch rýchlostných stupňoch. Sacia schopnosť viac ako 40 litrov za sekundu je dôkazom dokonalej súhry motora a ventilátora pri nízkej hladine hluku.
Filtrácia
Najdôležitejším parametrom vysávačov pre čisté priestory je zachytávanie mimoriadne jemných častíc alebo zvyškov uvoľnených zo získaných materiálov, kontaminantov alebo z motora.
ULPA filter – účinnosť: 99,999 % na častice s veľkosťou len 0,12 mikróna (filter s veľmi nízkou infiltráciou – Ultra Low Penetration Air)
HEPA filter - účinnosť: 99,999 % na častice s veľkosťou len 0,3 mikróna (vysoko účinný filter vzduchových častíc – High Efficiency Particulate Air)
V podstate používame v modeloch pre čisté priestory vysoko výkonné ULPA filtre. Vzhľadom na rýchlostný stupeň ULPA filter pri najvyššej úrovni sania nadobudne vlastnosti HEPA filtra.
Filtrácia (4- alebo 5-stupňová) a umiestnenie filtra závisí od modelu.
Sortiment produktov
Vysávače
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...