Nízka a vysoká obuv do čistých priestorov
Obuv sa nosí niekoľko hodín denne a musí ponúkať bezpečnosť (pre ľudí aj procesy) aj pohodlie.
Medzi bezpečnostnou, ochrannou a priemyselnou obuvou navrhnutou v súlade s nasledovnými európskymi normami sú rozdiely:
EN 61340-5-1: Ochrana súčiastok citlivých na elektrostatické výboje/všeobecné požiadavky
EN 4843-100: Požiadavky na protišmykovú skúšku
EN ISO 20344: Požiadavky a skúšobné metódy
EN ISO 20345: Špecifikácia bezpečnostnej obuvi
EN ISO 20346: Špecifikácia ochrannej obuvi
EN ISO 20347: Špecifikácia obuvi na profesionálne použitie
Vodotesná obuv by sa mala nosiť všade, kde sa nachádza veľké množstvo tekutiny. Mali by sa nosiť polyuretánové dreváky alebo obuv z mikrovlákna, ktoré je možné vyčistiť a dezinfikovať. Tam, kde je potrebné obmedziť elektrostatické výboje alebo im predchádzať, je nutné nosiť antistatickú obuv alebo obuv s ochranou pred elektrostatickým výbojom (ESD).
Sortiment produktov
Nízka a vysoká obuv
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...