Stanovenie obsahu vody titráciou podľa Karl Fischera
Kompaktné volumetrické alebo coulometrické titrátory podľa Karla Fishera a súvisiace reagencie pre určenie vody.
- Volumetrické titrátory Karl Fisher sú určené na stredné a veľké objemy vody (rozsah v mg), umožňujú jednoduchým spôsobom rýchlo a presne stanoviť obsah vody.
- Coulometrické titrátory Karl Fischer sa používajú na malé objemy vody (rozsah v µg) a umožňujú veľmi jednoduchým spôsobom rýchlo a presne stanoviť obsah vody.
- Reagencie Karl Fischer
Karl Fischer reagents and titrants
A wide range of volumetric and coulometric Karl Fischer reagents
Karl Fischer standards
A wide range of Karl Fischer standards for volumetric and coulometric titration
Volumetrické titrátory Karl Fischer
Bežné titrátory Karl Fischer umožňujú jednoduchým spôsobom rýchle a presné stanovenie obsahu vody...