Separácie proteínov a veľkých biologických molekúl
LC veľkých molekúl (bio-LC)
Separácia aktívnych zložiek, ktoré boli vyrobené využitím biologických procesov, si často vyžaduje odlišný prístup.
Stránky s produktmi
Hydrofóbna interakčná chromatografia (HIC)
HIC je skvelá technika na separáciu proteínov bez vzniku denaturácie, a preto sa môže použiť v rozsahu analytického spracovania až po spracovanie v neskorších fázach procesu
Vylučovacia chromatografia podľa veľkosti (SEC)
SEC sa používa na separáciu zložiek podľa veľkosti ich molekuly. Nie je to adsorpčná metóda, čo znamená, že sa pri nej nevyskytuje chemická interakcia.
Ióno-výmenné kolóny
Iónová výmena predstavuje separáciu na základe náboja molekuly. Často sa používa na separáciu peptidov, proteínov a oligonukleotidov
Reverzná fáza HPLC so širokými pórmi
Veľkosť pórov 300 Å spolu s fázou C4 alebo C8 sú vhodné v prípade malých proteínov a veľkých peptidov. Proteíny sa zachytávajú pomocou adsorpcie hydrofóbneho konca
Médiá pre chromatografický postup
Hľadáte sortiment médií vyrobených pri podmienkach SVP, ktoré dokážu naplniť vaše potreby od laboratória až po výrobu.
Automatizovaná purifikácia proteínov
Ak potrebujete zlepšiť účinnosť laboratórnej purifikácie proteínov, prístroje a softvér vám môžu pomôcť dosiahnuť váš cieľ.