Analýza vlhkosti
Spoločnosť VWR ponúka rôzne analyzátory vlhkosti na bežné a presné merania – s infračerveným ohrevom, halogénové, kovové, keramické alebo analyzátory so špirálovým kremenným článkom.
- Infračervený ohrev – bez skla (MB23), halogén na rýchle výsledky (MB25), ohrievacie prvky so sklenenými alebo hliníkovými panelmi (MA35).
- Mimoriadne presné analyzátory vlhkosti: halogénové (MB35, MB45, MA100), keramické alebo so špirálovým kremenným článkom (MA100 a MA150).
- K dispozícii je sortiment overených verzií (OCE) určených na použitie v legálnej metrológii.
Sortiment produktov
Váhy na obsah vlhkosti
Sortiment váh na obsah vlhkosti...
Navažovacie a sušiace misky
Misky z odolného hliníka kompatibilné s väčšinou váh na obsah vlhkosti a zariadení na sušenie... Bez oleja a kužeľovitého tvaru, čo umožňuje jednoduché ukladanie misiek na seba...