Novinky
New range of disposable nitrile and latex gloves
New gloves lines meeting the stringent quality standards of Avantor and all critical market and regulatory requirements.
VWR Success Story
VWR, part of Avantor, helped an international company lower its accident rates and save money through standardization across several different locations.
Avantor and 3M
Working together to help the Pharmaceutical Industry, standardise, consolidate, drive efficiencies and reduce total cost of ownership. See the video.
Nitrilové a neoprénové jednorazové rukavice Microflex® 93-260 s dvojitou povrchovou úpravou
Najtenšie syntetické kompozitné jednorazové rukavice odolné voči chemikáliám
Ochranné okuliare SecureFit™ 600 znamenajú lepší rozhľad a pohodlie
Urobte si radosť zmenou!
Ochranné okuliare uvex pheos CX2 vykazujú vynikajúcu účinnosť
Vhodné pre väčšinu odvetví
K dispozícii je nový katalóg riešení priemyselnej bezpečnosti spoločnosti VWR!
Vyžiadajte si bezplatný výtlačok alebo si jednoducho stiahnite PDF
Kombinézy VWR® z CHF5CB
Nerobte kompromisy medzi pohodlím a bezpečnosťou
Zamknutie a označenie (LoTo)
Chráni pracovníkov pred rizikami, ktoré predstavujú stroje v činnosti alebo elektrina
Norma EN374-3:2003 bude do konca roka nahradená normou EN16523-1
Obidve metódy sú technicky veľmi podobné, príslušné požiadavky sa však výrazne zmenia. Zoznam chemikálií sa rozšíri z 12 na 18 a symbol kadičky bude nahradený 3 kategóriami piktogramu Erlenmeyerovej fľašky.