Nitrilové a neoprénové jednorazové rukavice Microflex® 93-260 s dvojitou povrchovou úpravou
Najtenšie syntetické kompozitné jednorazové rukavice odolné voči chemikáliám
  • Trojvrstvový dizajn na vynikajúcu ochranu pred agresívnymi chemikáliami vrátane kyselín, rozpúšťadiel a zásad.
  • Tenké vyhotovenie poskytuje zvýšenú hmatovú citlivosť a flexibilitu.
  • Vďaka extra mäkkému materiálu a ergonomickému dizajnu vynikajúco sedia a poskytujú skvelý pocit a flexibilitu aj pri dlhšej dobe používania.
  • Nižší povolený výskyt drobných otvorov (0,65 AQL) a predĺžená manžeta na spoľahlivú ochranu pred nebezpečnými látkami.
  • Zloženie a spracovanie bez obsahu silikónu zaisťuje lepšiu ochranu produktov.