Ochranné okuliare uvex pheos CX2 vykazujú vynikajúcu účinnosť
Najlepšie pracovné okuliare!
Vhodné pre väčšinu odvetví
Nové okuliare uvex pheos CX2 pozdvihujú najpredávanejšie okuliare spoločnosti uvex do nových výšin. Štít na ochranu očí X-tended a chránič obočia, vyrobené vstrekovaním, s technológiou mäkkých komponentov poskytujú spoľahlivú ochranu proti postriekaniu a prenikaniu častíc. Štvorbodové uchytenie rámu zabezpečuje, že okuliare perfektne sedia nositeľovi, a poskytujú spoľahlivú ochranu. Výrazný dizajn a tvar bočných rámov spolu s inovačnou technológiou X-Twist umožňujú, aby sa ochranné okuliare uvex pheos CX2 prispôsobili šírke hlavy jednotlivca a poskytli pohodlné protišmykové uchytenie. Bezpečnostné okuliare uvex pheos CX2 poskytujú vynikajúcu ochranu v každodennom pracovnom živote.
- Technológia X-Twist
- Odolné voči poškriabaniu a protizahmlievacie
- Štít na ochranu očí X-tended
- Jednoduché sklápanie
- Perfektná ventilácia
UV ochrana (5 – 2,5), šošovky | Farba | Kat. č. | Cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
Sivý polykarbonát | Biela/čierna | 111-2148E | |||
Číry polykarbonát | Čierna/modrá | 111-2149E | |||
Číry polykarbonát | Čierna/sivá | 111-2150E | |||
Číry polykarbonát | Červená/sivá | 111-2151E | |||
Číry polykarbonát | Modrá/sivá | 111-2332E |