Refraktometria a polarimetria
Refraktometria je jednou zo základných metód kvantitatívnej analýzy a metód zabezpečovania kvality v potravinárskom a nápojárskom priemysle.
Refraktometre sú často používané vinármi a v cukrovarníckom priemysle na testovanie úrovne sacharózy v ovocí v jednotkách Brix. Pre presnejšie výsledky sa používajú polarimetre na meranie optickej rotácie roztokov sacharózy.
Sortiment produktov
Ručné prístroje
Prenosný, najľahší a nákladovo najefektívnejší spôsob, ako zistiť index lomu alebo hodnotu v jednotkách Brix...
Abbé
Pre tradičné merania v refraktometrii...
Digitálne
Moderné a presné refraktometre - spoľahlivé, presné, s možnosťou tlače dokumentácie a ukladaním údajov...
Polarimetre
Optická rotácia v tom najlepšom...
Referenčné materiály
Referenčný materiál CertiPUR pre refraktometriu...