Písacie potreby pre čisté priestory
Zápisníky pre čisté priestory a samolepiace bločky pre čisté priestory sú vyrobené z papiera vhodného pre čisté priestory. Je možné písať z oboch strán hárku. Odporúčame naše odolné a trváce podložky na písanie, ktoré vám uľahčia písanie poznámok vo vašich čistých priestoroch a kontrolovaných výrobných priestoroch.
So špeciálnymi perami pre čisté priestory s protišmykovým úchopom sa píše ľahko dokonca aj v rukaviciach. Atrament v perách pre čisté priestory (k dispozícii sú rôzne farby) je trváci, vhodný aj na studené a mokré povrchy (napr. plastové vrecká, jednorazové laboratórne pomôcky) a rýchlo zasychá. Nerozmazáva sa, ale dá sa zoškrabať.
Papier a samolepiace bločky
Na písanie, kopírovanie a tlač v každom bežnom kancelárskom zariadení.
Písacie podložky
Pre rýchle pripnutie dokumentov.
Poznámkové bloky
Vyrobené z papiera pre čisté priestory na robenie záznamov v čistých priestoroch.
Štítky
V rôznych veľkostiach a farbách, v rolkách, tiež ako sterilizovateľný variant.
Pásky
Lepiace pásky do čistých priestorov sú vhodné na farebné značenie, označovanie povrchov, zariadení, strojov, malých častí a hodia sa aj na štítky s čiarovým kódom.
Perá
Permanentné aj na studených a mokrých povrchoch.
Počítačové príslušenstvo
Špeciálne ponoriteľné a ľahko dezinfikovateľné počítačové príslušenstvo (napr. klávesnice a myši pre čisté priestory) kompatibilné so všetkými počítačovými systémami.