Obaly pre čisté priestory
Ponúkame široký výber produktov pre náročné použitie obalov v čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach, ako napríklad vhodnosť na sterilizáciu, nízka časticová kontaminácia, odolnosť voči väčšine chemikálií, vysokokvalitné tesnenie alebo antistatické vlastnosti. Dostupné sú (ploché) vrecká, vrecká s trhacím uzáverom alebo tubusy. Vďaka transparentnej fólii je produkt ľahko vidieť. Ponuka zahŕňa aj fólie vhodné na potlač.
V ponuke sú všetky druhy obalov pre rôzne triedy čistých priestorov, ako aj obaly pre zariadenia a prístroje všetkých veľkostí alebo iný sterilizovaný tovar veľkých rozmerov. Na požiadanie sú dostupné zariadenia na zatavovanie.
.png)
Obaly Tyvek
Vyrobené z priehľadnej fólie s veľmi nízkym zvyškovým obsahom plynu, extrémne nízkou kontamináciou časticami a mimoriadnymi separačnými vlastnosťami. Dostupné pre rôzne triedy čistých priestorov.
Priehľadné papierové obaly
Priehľadná fólia vhodná na potlač. Neobmedzená vhodnosť pre sterilizáciu parou, etylénoxidom a formaldehydom. Ako ploché vrecúško alebo tubus.
Polyetylénové obaly
Ultračisté, číry polyetylén. Vhodné pre sterilizáciu gama žiarením a odolné voči väčšine chemikálií. K dispozícii sú ploché vrecká, tubusy a obaly na prístroje a zariadenia všetkých veľkostí.
Antistatické polyetylénové obaly
Vyrobené z ultračistého polyetylénu, nekorodujúce, odolné voči väčšine chemikálií a ľahko zataviteľné.
Nože a rezačky
Na ľahké otváranie obalov a iné rezanie v čistých priestoroch. Dostupné viackrát použiteľné aj jednorazové verzie.