Obaly Tyvek pre čisté priestory
Vlastnosti:
- Zmes polyetylénovej fólie a materiálu Tyvek® bez povlaku
- Vďaka transparentnej fólii je produkt ľahko vidieť
- Sterilizovateľné parou pri teplotách do 125 °C
- Sterilizovateľné etylénoxidom a žiarením gama
- Veľmi nízky zvyškový obsah plynu (napr. ETO) pri sterilizácii plynom skracuje čas vyvetrania
- Indikátory sterilizácie na obale
- Extrémne nízka kontaminácia časticami
- Nízky počet chĺpkov
- Mimoriadne separačné vlastnosti
- Kvalitné tesnenie a odolnosť voči prasknutiu
- Ľahké tepelné utesnenie (teplota tesnenia max. do 120 °C)
- Fólie vhodné aj na potlač
- 100 % recyklovateľné
- Dostupné aj ako ploché vrecúško alebo ľahko roztrhnuteľné vrecúško pre minimálnu kontamináciu časticami
- Dostupné pre rôzne triedy čistých priestorov
Ploché vrecúško:
- Rôzne šírky a dĺžky
- Štandardná hrúbka: 0,100 mm
- Dostupné aj s bočným záhybom alebo bez neho, certifikát zhody s každou dodávkou
Tubus:
- Rôzne šírky
- Dĺžka: 100 m
- Ideálny obal na sterilizované produkty veľkých rozmerov
Sortiment produktov
.png)
Obaly Tyvek
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...