Nábytok pre čisté priestory
V čistých priestoroch, kde každý meter štvorcový niečo stojí, je priestor veľmi vzácny. Preto neexistujú žiadne štandardné riešenia ani veľkosti.
Nábytok pre čisté priestory z nehrdzavejúcej ocele je elektricky vodivý a pozostáva z vertikálnych tyčí s pevným čelom a perforovanou horizontálnou vrchnou časťou, aby sa znížil rušivý vplyv na vertikálne smerovanie laminárneho prúdenia. Nábytok sa tiež jednoducho čistí a posúva. Otvory vo vrchnej časti majú priemer 8 – 10 mm a z obidvoch strán sú skosené.
Stoličky s operadlom a bez operadla
Vysoko kvalitné stoličky pre čisté priestory s technickými a ergonomickými funkciami na ochranu zdravia a bezpečnosti. Minimálne uvoľňovanie častíc a spoľahlivé zamedzenie elektrostatických nábojov.
Stoly
Pevný alebo perforovaný vrch pre optimálne nasmerovanie prúdenia vzduchu. Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Dostupné v pochrómovanej oceli, laminovanej drevotrieske alebo plaste.
Policové regále
Policové regále vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo s chrómovaním, rôzne výšky.
Skrinky
Skrinky pre čisté priestory vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, leštené kefou alebo elektrolyticky, v množstve variantov.
Pomocné vozíky
Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele v rôznych prevedeniach a veľkostiach s 2 alebo 3 mriežkovanými alebo plnými policami.
Regále na odevy
Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. V ponuke sú aj modely s priečinkami na čiapky, masky atď. umiestnenými nad vešiakom a tiež s úložnými regálmi na topánky.
Pulty na sedenie
Praktický predel pre kontrolovaný príchod a odchod zamestnancov pracujúcich v čistých priestoroch alebo kontrolovaných prostrediach.
Dávkovacie systémy
Dávkovacie systémy na skladovanie a jednoduché vyťahovanie jednorazových pomôcok, utierok alebo na vyberanie rukavíc zo škatúľ.