Pulty na sedenie pre čisté priestory
Pulty na sedenie predstavujú praktický predel medzi rôznymi priestormi a umožňujú kontrolovaný a časticami v nízke miere kontaminovaný príchod a odchod zamestnancov pracujúcich v čistých priestoroch alebo kontrolovaných prostrediach. Pracovníci v čistých priestoroch si odložia topánky do priečinkov v pulte na sedenie a potom sa nohami „prehupnú“ cez pult na „čistú“ stranu.
Povrch na sedenie je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele vhodnej pre čisté priestory, možnosť vyhotovenia z polyetylénu alebo polypropylénu, s priečinkami na topánky alebo bez nich.
Priečinky sú očíslované pre lepšie prideľovanie miest pracovníkom. Dostupné s melamínom potiahnutou drevotrieskou alebo špeciálnym dizajnom.