Čistiace systémy pre čisté priestory
Príklad cyklu „Sinnerscher Kreis“:
Chemikália
Čistenie sa najskôr začne pomocou aktívnych látok v čistiacom prostriedku. Aktívne látky zabezpečujú neutralizáciu chemických väzieb, aby bolo možné odstrániť uvoľnené kontaminanty, ako aj spájacie kontaminanty. Obsah vody v tejto súvislosti slúži ako nosič na prenos kontaminantov.
Čas
Tento faktor predstavuje obdobie medzi použitím čistiaceho prostriedku alebo čistiaceho kúpeľa a zozbieraním znečisteného kúpeľa. V čistých priestoroch tento faktor takmer netreba brať do úvahy, pretože na jednej strane sa tu v porovnaní s priemyselnými podlahami počíta s oveľa menším hromadením znečistenia a na druhej strane sa tu vzhľadom na stav povrchu pri čistení často používa utieranie namokro.
Teplota
Niektoré druhy kontaminácie sa uvoľňujú účinnejšie s teplou vodou v porovnaní so studenou vodou.
Mechanický faktor
Pomocou vhodného mechanického pôsobenia je možné znížiť čas nástupu čistiaceho účinku, a tým čistenie urýchliť. Pri „nízkej“ kontaminácii tento faktor netreba brať do úvahy. Pri utieraní sa použije iba ručné mechanické pôsobenie, aby sa udržala čo najnižšia miera uvoľňovania alebo vírenia častíc.
Vedrové systémy – nehrdzavejúca oceľ
Jedno- a dvojvedrové systémy vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Príslušenstvo je plne sterilizovateľné v autokláve. K dispozícii mop a nástavec na mop.
Vedrové systémy – plastové
Jednovedrové alebo dvojvedrové systémy vyrobené z vysoko kvalitného, pevného plastu (polypropylén).
Mopové systémy
Napríklad nástroje na čistenie izolátorov, návleky na mop, skladacie rúčky pre ťažko dostupné miesta, čističe závesov.
Odpadkové koše
Modely z nehrdzavejúcej ocele otvárané ručne alebo pedálom.