Vedrové systémy pre čisté priestory
Nehrdzavejúca oceľ Čisté priestory Čistiace zariadenia
Dostupné ako jedno- a dvojvedrový systém. Príslušenstvo je plne sterilizovateľné v autokláve (dá sa rozobrať na jednotlivé časti) a je navrhnuté v súlade so správnymi výrobnými postupmi.
O vhodnosti čistiacich zariadení pre čisté priestory svedčia dlhodobé testy v praxi. K dispozícii s mopom a nástavcom na mop. Všetky varianty sú vybavené plochým žmýkačom Ringo ES-CR. Možnosť doplniť o systém čistenia povrchov. Na požiadanie je dostupné doplnkové príslušenstvo alebo špeciálne úpravy produktu.
Systembox EasyMop GMP®
Patentovaný systém MopJump s priestorom na vytlačenie umožňuje jednoduché namočenie hlavy mopu aj bezkontaktné vytiahnutie mopu. Súprava EasyMop GMP® Systembox je vhodná pre 10 mopov. Trojité tesnenie zaručuje bezpečné uzavretie nádoby. Mopy MicroSicuro CR/A sú vyrobené zo špeciálnych vláken vhodných pre čisté priestory (ISO 5). Materiál je vyvinutý špeciálne pre namáčanie.
Vozík EasyMop GMP-System je tiež vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, v súlade so správnymi výrobnými postupmi, so špeciálnymi sterilizovateľnými kolieskami a kapacitou až na 4 nádoby.
Sortiment produktov
Jedno- a dvojvedrové systémy
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...