Vedrové systémy pre čisté priestory
Plastové čistiace vybavenie pre čisté priestory je dostupné v prevedení s jedným alebo dvomi vedrami. Vedro a žmýkacie zariadenia sú vyrobené z vysokokvalitného, pevného plastu (polypropylénu). Vedrá s litrovou ryskou, vozík s otočnými kolieskami. Alternatívne modely s plochým žmýkacím zariadením sú k dispozícii na požiadanie.
Pre ľahšiu prepravu kvapalín a likvidáciu odpadov z kontrolovaných oblastí odporúčame používať vložky do koša. Sú ožiarené gama žiarením a sterilne balené po jednom kuse.
Sortiment produktov
Vedrové systémy – plastové
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...