Ochranné okuliare pre čisté priestory
Okuliare sterilizovateľné v autokláve aj jednorazové okuliare majú systém proti zahmlievaniu, opticky presné tvrdené sklá a nepriamy ventilačný systém. Sú vhodné pre osoby, ktoré nosia okuliare, a neobsahujú latex. V záujme dosiahnutia najvyššej kvality prejdú každé sterilné jednorazové okuliare individuálnou kontrolou a sú vhodné ako zdravotnícke pomôcky, prostriedky osobnej ochrany alebo všade tam, kde sa vyžaduje použitie bezpečnostných a ochranných okuliarov.
Sortiment produktov
Ochranné okuliare
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...