Jednorazové odevy pre čisté priestory
Jednorazové odevy sú navrhnuté a vyrobené z ľahkého, trvácneho materiálu s nízkou mierou uvoľňovania vlákien a poskytujú vynikajúcu kombináciu pohodlia a ochrany.
Spoločnosť basan zabezpečuje kompletný rad jednorazových odevov pre čisté priestory a kontrolované prostredia, ktorý zahŕňa celý sortiment odevov na celé telo vrátane kombinéz, plášťov, kapucní, ochranných rukávnikov a návlekov na vysokú obuv. Sortiment je dostupný v sterilnej aj nesterilnej verzii, aby bol vhodný do všetkých priestorov.
Kombinézy
S pripojenou kapucňou, so všitými ponožkami alebo ako sterilizovateľný variant.
Plášte
Vyrobené z rôznych materiálov, v rôznych dĺžkach, s patentovými gombíkmi alebo suchým zipsom, s bočným vreckom/bez bočného vrecka.
Zástery
K dispozícii sú zástery z materiálov Tyvek, LPDE, chemoterapeutické ochranné alebo chemicky odolné zástery.
Kapucne
Dostupné ako netkané pokrývky hlavy, kapucne z tkaniny Tyvek alebo čiapky so šiltom.
Kryty na bradu
Kryty na bradu z netkanej textílie s dobrou ochranou pred časticami. Priedušné, univerzálna veľkosť.
Masky na tvár
Široký sortiment modelov: so zaväzovaním, široká verzia, integrované do kapucne, dvojvrstvové, rúška, sterilné
Návleky na nízku/vysokú obuv
K dispozícii z rôznych materiálov, nízke, stredné, vysoké alebo ako vodivý variant.
Ochranné rukávniky
Vyrobené z fólie Tyvek, nízkohustotného polyetylénu (LDPE), netkanej textílie alebo ako chemoterapeutické ochranné rukávniky.