Jednorazové kombinézy
Jednorazové kombinézy chránia citlivé produkty aj pracovníkov. Sú špeciálne vyrobené tak, aby zabraňovali časticovej kontaminácii a vzniku statickej elektriny.
Jednorazové kombinézy pre čisté priestory sú vyrobené z rôznych materiálov (Tyvek, polypropylén, priedušná tkanina SMS, polyetylén, netkané textílie, čistá tvrdá tkanina).
V ponuke sú sterilné a nesterilné varianty jednorazových kombinéz pre čisté priestory s elastickými pásmi na zápästiach a členkoch.
Na požiadanie aj so všitou kapucňou. K dispozícii sú aj samostatné kapucne.
Sortiment produktov
Jednorazové kombinézy
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...