Ionizácia v čistých priestoroch
Pre ľudí sú elektrostatické náboje a výboje neškodné. V mikroelektronike a vo výrobe čipov však môže vznik nábojov alebo výbojov ovplyvniť kvalitu produktu.
Elektrostatický výboj (ESD) môže najmä v mikroelektronike zapríčiniť chyby v polovodičoch a doskách s elektrickými obvodmi a spôsobiť vážne následky pre funkčnosť napríklad v počítačoch, telefónoch alebo zdravotníckych zariadeniach. Môže tiež spôsobiť poruchy počas výroby, pretože kontaminujúce častice sú priťahované elektrostaticky nabitými povrchmi (ESA).
Spolu s ďalšími ochrannými opatreniami, ako sú napríklad vodivé povrchy, prístroje a odev, predstavuje ionizácia riešenie pre tento druh problémov. Podľa druhu priestoru alebo produktu, ktorý sa ionizuje, sa primerane používajú rôzne zariadenia:
Stropné ionizátory
Na neutralizáciu rozpadu statického náboja nad celým pracovným povrchom. S dúchadlami vybavenými dvomi alebo tromi ventilátormi s ovládaním rýchlosti a zabudovaným vykurovacím článkom pre pohodlie pracovníkov. Použité komponenty a materiály neobsahujú silikón a sú vhodné pre čisté priestory.
Stolové ionizátory
Výhoda prenosného použitia v teréne vďaka kompaktnému dizajnu. Ionizujúce dúchadlo na riadenie elektrostatických nábojov. S technológiou automatickej samovyvažovacej regulácie obvodu. Modulový systém elektrických rozvodov pre napájanie až 3 jednotiek z jedného štandardného napájacieho zdroja.
Ionizačné pištole
Neutralizácia rozpadu statického náboja pre čistiace procesy a účinné odstránenie časticovej kontaminácie vďaka vysokej sile fúkania. Ionizačné pištole sú odľahčené, majú ergonomický dizajn a sú vybavené pružnou vzduchovou hadicou pre pohodlnú manipuláciu.
Kontaktujte nás