Utierky a tampóny pre čisté priestory
Utierky pre čisté priestory patria k najdôležitejšiemu spotrebnému materiálu v čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach. Sú neoddeliteľnou súčasťou komplexného čistenia pri odstraňovaní kontaminantov, ktoré nie sú voľným okom bežne viditeľné, a pomáhajú udržiavať základné hygienické podmienky, ako aj vizuálny dojem čistoty.
Aby bolo čistenie utierkami pre čisté priestory účinné, musia mať schopnosť v čo najkrajšom čase absorbovať širokú škálu povrchových kontaminantov tak, aby nevytvárali ďalšie znečistenie v podobe častíc, vláken, iónov alebo mikrobiologických kontaminantov.
Požiadavky čistých prostredí sa veľmi líšia, preto je potrebné vybrať utierky vhodné na konkrétne použitie. Rôzne materiály a štruktúry utierok majú na ich technické vlastnosti a funkčnosť hlavný vplyv.
Utierky
Naše utierky pre čisté priestory sú dostupné v mnohých variantoch a rôznych veľkostiach pre použitie v čistých priestoroch podľa vašich potrieb (napr. vlhčené, sterilné, nesterilné utierky a utierky s uzavretým okrajom).
Zásobník na utierky
Zásobník z plexiskla na čisté uskladnenie sortimentu utierok pre čisté priestory, vhodný na stôl.
Špeciálne príslušenstvo
Ponúkame veľký výber nástrojov pre špeciálne čistiace úkony, ako napríklad ochranná stolová podložka alebo palčiaky.
Špongie
Na odstránenie silnej a lepivej kontaminácie.
Tampóny
Tampóny sú v ponuke so širokým výberom rúčok a hlavičiek a tiež ako variant ESD.