Špongie pre čisté priestory
Špongie sú ideálne na odstraňovanie silnej a lepivej kontaminácie. Môžu sa sterilizovať v autokláve a sú z materiálu odolného voči silným dezinfekčným prostriedkom. Na čistenie závesov a zásten, laminárnych komôr a izolátorov v čistých priestoroch. Vhodné aj ako medzivrstva pri prenose citlivých produktov. Dostupné v rôznych veľkostiach (aj veľkosti na mieru) a v rôznych baleniach.
Sortiment produktov
Špongie
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...