Stoličky s operadlom a bez operadla pre čisté priestory
Rôzne stoličky pre čisté priestory sú dostupné pre rôzne druhy použitia. Naša kompletná škála stoličiek pre čisté priestory vynikajúco vyhovuje požiadavkám čistých priestorov. Ich vhodnosť skontroloval a zdokumentoval Fraunhoferov inštitút výrobných technológií.
Vysokokvalitné stoličky s minimálnym uvoľňovaním častíc a spoľahlivým zamedzením elektrostatických nábojov sú osvedčené nespočetným množstvom skúšok a každodennými skúsenosťami.
Labster - stolička pre laboratóriá
Kolekcia stoličiek Labster predstavuje na mieru šitých špecialistov pre sedenie v laboratóriách alebo vo výrobných oblastiach v biologickom priemysle. Do rodiny Labster patrí aj laboratórna stolička a laboratórne opierky pre špeciálne oblasti použitia.
Otočné stoličky pre čisté priestory s flexibilným výškovým nastavením pomocou plynových pružín a s veľkým sedákom, čalúnené s čiernou, čiastočne vodivou koženkou a s rôznymi výškami sedáku. Stabilný základ z odliateho a opracovaného hliníka s piatimi nožičkami. Aj ako model na používanie na tvrdých podlahových krytinách alebo s plastovými posuvníkmi odolnými proti oderu. Čiastočne vodivá.
Sortiment produktov
Stoličky s operadlom a bez operadla
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...