Priehľadné papierové obaly pre čisté priestory
Vlastnosti:
- Materiál: Sterilizačný papier Kraft so zmiešanou fóliou z polyesteru/polypropylénu
- Vďaka transparentnej fólii je produkt ľahko vidieť
- Neobmedzená vhodnosť pre sterilizáciu parou, etylénoxidom a formaldehydom
- Indikátory sterilizácie na obale
- Jednoduché a bezpečné utesnenie s prechodovými tesniacimi zariadeniami
- Pomôcka na odstraňovanie uľahčuje otváranie balenia
- Fólie vhodné na potlač so sterilizovateľnými perami s vláknovým hrotom
- Dostupné aj ako ploché papierové vrecúško alebo ako tubus
Ploché papierové vrecúško:
- Rôzne šírky a dĺžky
- Voliteľne dostupné aj so samolepiacim zatváraním
Tubus:
- Rôzne šírky a dĺžky
- Ideálny obal na sterilizované produkty veľkých rozmerov
Sortiment produktov
Priehľadné papierové obaly
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...