Polyetylénové obaly pre čisté priestory
Vlastnosti:
- Ultračisté, číry polyetylén
- Vďaka transparentnej fólii je produkt ľahko vidieť
- Vhodné pre sterilizáciu gama žiarením
- Indikátory sterilizácie na obale
- Bez úniku plynov
- Odolné voči väčšine chemikálií
- Ľahko zataviteľné (teplota zatavenia od 120 °C do 200 °C)
- Dostupné aj ako ploché vrecko alebo tubus
- Certifikát zhody pri každom dodaní
Ploché vrecko:
- Rôzne šírky a dĺžky
- Štandardná hrúbka: 0,100 mm
Tubus:
- Rôzne šírky a dĺžky
- Štandardná hrúbka: 0,100 mm
- Tubus s umelohmotným telom, ideálny obal na sterilizované produkty veľkých rozmerov