Antistatické polyetylénové obaly
Vlastnosti:
- Ultračistý polyetylén ružovej farby
- Nekorodujúce
- Odolné voči väčšine chemikálií
- Dostupné aj ako ploché vrecko alebo tubus
- Ľahko zataviteľné (teplota zatavenia od 120 °C do 200 °C)
- Certifikát zhody pri každom dodaní
Ploché vrecko:
- Rôzne šírky a dĺžky
- Štandardná hrúbka: 0,100 mm
- Dostupné aj so samolepiacim uzáverom
Tubus:
- Rôzne šírky a dĺžky
- Štandardná hrúbka: 0,150 mm
- Ideálny obal na sterilizované produkty veľkých rozmerov
- Tubus s umelohmotným telom