Papier a samolepiace bločky pre čisté priestory
Náš papier pre čisté priestory má hladký povrch (impregnovaný latexom) s minimálnym množstvom častíc a iónov, čo redukuje možnú kontamináciu v čistom výrobnom priestore. Papier je jemne zafarbený, aby ho bolo možné ľahko rozoznať od normálneho papiera. Dá sa naň písať, kopírovať a tlačiť v každom bežnom kancelárskom zariadení a má vynikajúcu schopnosť retencie tonerov, resp. atramentu. Je dostupný v rôznych formátoch (DIN A5, A4, A3 alebo ako počítačový papier), hmotnostiach a farbách.
Samolepiace bločky sú vyrobené z papiera pre čisté priestory. Čistené a balené v čistých priestoroch triedy 100/ISO5. Obsahujú odstrániteľné lepidlo na vodnej báze, bez rozpúšťadla a s veľmi nízkou mierou uvoľňovania plynov. Dajú sa prilepiť a odlepiť bez toho, aby na povrchu zanechali stopy. Na písanie poznámok na dokumenty alebo zanechávanie odkazov v každom čistom priestore. Dostupné v mnohých farbách.
Sortiment produktov
Papier a samolepiace bločky
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...