Poznámkové bloky pre čisté priestory
Poznámkové bloky pre čisté priestory sú vyrobené z papiera pre čisté priestory, spracované a balené v prostrediach triedy 100 (ISO 5). Poznámkové bloky pre čisté priestory sú ideálnym nástrojom na robenie záznamov v čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach
.
Obaly so špirálovou väzbou sú vyrobené z priehľadného antistatického polypropylénu bez použitia amidov a silikónu. Atrament použitý pri tlači má nízky obsah sodíka na zníženie kontaminácie iónmi. Linajkový biely papier je dostatočne nepriehľadný na to, aby bolo možné písať na obidve strany.
.
Obaly so špirálovou väzbou sú vyrobené z priehľadného antistatického polypropylénu bez použitia amidov a silikónu. Atrament použitý pri tlači má nízky obsah sodíka na zníženie kontaminácie iónmi. Linajkový biely papier je dostatočne nepriehľadný na to, aby bolo možné písať na obidve strany.
Sortiment produktov
Poznámkové bloky
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...