Pásky do čistých priestorov
Lepiace pásky do čistých priestorov sú vhodné na farebné značenie, označovanie povrchov, zariadení, strojov, malých častí a hodia sa aj na štítky s čiarovým kódom. Držia pevne, ale je možné odstrániť ich bezo zvyšku. Veľmi nízka tvorba častíc a nízke uvoľňovanie plynov, jadro je vyrobené z plastu. Dostupné v rôznych farbách, šírkach a dĺžkach.
Manžetové pásiky odporúčame na účinné utesnenie priestoru medzi rukavicou a odevom. Slabo lepiace akrylové lepidlo umožňuje čisté odstránenie, nezanecháva po sebe žiadne zvyšky a nepoškodzuje odev. Silná podložka pre ľahké oddelenie, ožiarené gama žiarením.
Sortiment produktov
Pásky
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...