Perá a popisovače pre čisté priestory
Perá pre čisté priestory sú rýchloschnúce, nerozmazávajú sa a je možné zoškrabať ich. Pevný úchop bez šmýkania aj v rukaviciach. Permanentné aj na studených a mokrých povrchoch (napr. plastových vreckách, jednorazových laboratórnych pomôckach). Dostupné aj s atramentom odolným voči alkoholu. Farby atramentu: čierna, modrá, červená. Normálne perá alebo perá s tenkým hrotom. Dostupné aj perá ožiarené gama žiarením a zabalené v dvojitých vreckách.
Sortiment produktov
Perá
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...