Spotrebný materiál na kontrolu úrovne endotoxínov
Riešenia spoločnosti VWR na zníženie environmentálnej záťaže a kontrolu úrovní endotoxínov vo výrobných procesoch
- Sterilné alkoholy a dezinfekčné prostriedky (dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny, preto si ďalšie informácie vyžiadajte od miestneho zákazníckeho centra spoločnosti VWR)
- Suché netkané utierky Amplitude™ Kappa™ Sterile LE, cenovo výhodné, balené v dvojitých vreckách po 25 kusov, s limitom úrovne endotoxínov 20 EU na utierku
- Suché polyesterové utierky Polynit Heatseal Sterile LE, so zatavenými okrajmi, zložené na polovicu, v trojitých vreckách po 10 kusov, s limitom úrovne endotoxínov 1 EU na utierku
- Polypropylénové utierky PROSAT® Sterile PS-911 LE, predvlhčené, so 70 % IPA na farmaceutické použitie a 30 % deionizovanej vody, v dvojitých uzatvárateľných vreckách po 30 kusov, s limitom úrovne endotoxínov 20 EU na utierku
- Polyesterové utierky PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE, so zatavenými okrajmi, predvlhčené, so 70 % IPA na farmaceutické použitie a 30 % vody na injekcie (USP), v dvojitých uzatvárateľných vreckách po 10 kusov, s limitom úrovne endotoxínov 1 EU na utierku
Popis | Materiál | Suché/predvlhčené | Balené | Bal. | Kat. č. | Cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utierky Amplitude™ Kappa™ Sterile LE; 23 x 23 cm, < 20 EU/utierku | Zmes netkaného polyesteru/lyocelu | Suché | Utierky 40 x 25 v dvojitom vrecku | 1 000 | 115-1863E | |||
Utierky Amplitude™ Kappa™ Sterile LE; 30 x 30 cm, < 20 EU/utierku | Zmes netkaného polyesteru/lyocelu | Suché | Utierky 40 x 25 v dvojitom vrecku | 1 000 | 115-1864E | |||
Utierky Polynit Heatseal Sterile LE; 23 x 23 cm, < 1 EU/utierku | Pletený polyester so spevnenými okrajmi | Suché | Utierky 50 x 10 v trojitom vrecku | 500 | 115-2438E | |||
Utierky PROSAT® Sterile PS-911 LE; 23 x 28 cm, < 20 EU/utierku | Netkaný polypropylén | 70 % IPA na farmaceutické použitie, 30 % deionizovaná voda | Utierky 36 x 30 v dvojitom vrecku | 1 080 | 115-2439E | |||
Utierky PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE, 23 x 23 cm, < 1 EU/utierku | Pletený polyester so spevnenými okrajmi | 70 % IPA na farmaceutické použitie, 30 % voda na injekcie | Utierky 55 x 10 v trojitom vrecku | 550 | 115-1424E | |||
Utierky PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE, 30 x 30 cm, < 1 EU/utierku | Pletený polyester so spevnenými okrajmi | 70 % IPA na farmaceutické použitie, 30 % voda na injekcie | Utierky 30 x 10 v trojitom vrecku | 300 | 115-2440E |