NeutraKlean - nový sterilný čistiaci prostriedok od spoločnosti Contec, pripravený na použitie
Nerobte si zbytočné starosti a svoje čisté priestory kategórie A a B čistite týmto novým sterilným čistiacim prostriedkom
- Je šetrný voči povrchom: neutrálne pH, chemické zloženie zanecháva málo zvyškov
- Je šetrný voči personálu a prostrediu: podľa smernice CLP je bezrizikový
- Jednoducho sa používa: balenie v ľahko roztrhnuteľných vreckách, nie je potrebné ďalšie riedenie, je dostupný vo fľaši s objemom 1 l s rozprašovačom alebo v kanistri s objemom 5 l.
- Pri výrobe sa používa purifikovaná voda (Ph. Eur.)
- Overené ožiarenie lúčmi gama, minimálne 25 kGy.
- Životnosť pri skladovaní je 2 roky v uzatvorenom stave, po otvorení je možné používať 1 l fľašu s vnútorným vreckom 6 mesiacov.
Opis | Balenie | Kat. č. | Cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
NeutraKlean sterilný páčkový rozprašovač | 6 x 1 l | 141-1305E | |||
NeutraKlean sterilný kanister | 2 x 5 l | 141-1306E |