Rukavice do izolátorových boxov AlphaTec® od spoločnosti Ansell vyrobené z revolučného materiálu EPDM
Zvýšte ochranu a znížte potrebu výmeny používaním rukavíc do izolátorových boxov AlphaTec® vyrobených z EPDM a EPDM+, špeciálne navrhnutých na biologické aplikácie
Rukavice do izolátorových boxov AlphaTec® z EPDM a EPDM+ poskytujú vysokú úroveň ochrany a pevnosti, bez kompromisov ohľadom pohodlia, flexibility a hmatovej citlivosti. Jedinečný biely EPDM+ má systém dvojitej vrstvy na detekciu pretrhnutia a je určený na biologické aplikácie, pre ktoré je vizuálna detekcia pretrhnutia a kontaminantov veľmi dôležitá.
- Vynikajúca kvalita a konzistencia, dostupné v dvoch farbách: čierna EPDM a biela EPDM+
- Zaručený súlad s nariadeniami úradu FDA na kontakt s potravinami (FDA CFR21)
- Vhodné na použitie so širokou škálou chemoterapeutických liekov
- Navrhnuté na použitie pri opakovanej sterilizácii – nižšia potreba výmeny
- Vysoká úroveň pohodlnosti a veľmi dobrá hmatová citlivosť
Veľkosť | Farba | Dĺžka | Hrúbka | Ø | Kat. č. | Cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stredne hrubé | ||||||||
9,5 | Čierna | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4342E | |||
11 | Čierna | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4341E | |||
9,5 | Čierna | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4467E | |||
11 | Čierna | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4466E | |||
11 | Čierna | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4471E | |||
11 | Čierna | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4470E | |||
Hrubé | ||||||||
9,5 | Čierna | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4344E | |||
11 | Čierna | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4343E | |||
9,5 | Čierna | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4469E | |||
11 | Čierna | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4468E | |||
9,5 | Čierna | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4473E | |||
11 | Čierna | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4472E | |||
EPDM, s podšívkou | ||||||||
9,5 | Biela | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4475E | |||
11 | Biela | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4474E | |||
9,5 | Biela | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4477E | |||
11 | Biela | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4476E | |||
9,5 | Biela | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4479E | |||
11 | Biela | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4478E |