Čistiaci nástroj na izolačné priestory: súprava mopu, výmenná hlavica a rukoväť.
NOVINKA!
Špeciálne vytvorený na prácu v izolačných priestoroch a iných malých a ťažko dostupných miestach.
- Ľahká manévrovateľnosť, veľmi ľahké rukoväte ponúkajú možnosť manipulácie jednou rukou.
- Úzka otočná hlavica umožní dostať sa do ťažko prístupných miest.
- Navrhnuté na rýchlu výmenu návleku počas prevádzky, vystužená hlavica umožňuje konzistentné vytieranie rôznych povrchov bez straty čistiacej sily.
- Zaoblené hrany čistia rohy v izolačnom priestore a zabraňujú poškriabaniu alebo poškodeniu povrchu.
- Dostupné s rozličnými rukoväťami a návlekmi mopov, sterilnými aj nesterilnými.
Opis | Balenie | Kat. č. | Akciová cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
Čistiaci nástroj na izolačné priestory AlphaMop™ | 1 mop/puzdro; 2 rukoväti (18" a 24"); 1 polyesterová penová podložka a 6 polyesterových návlekov na mop |
129-0273E | |||
Sterilné Mini AlphaMop™ návleky náhradné polyesterové návleky a podložky | 125 návlekov a 25 podložiek/puzdro |
141-1046E | |||
Mikrodenierové návleky na čistiaci nástroj na sterilné izolačné priestory s polyesterovými podložkami | 5 návlekov a 1 podložka/vrecko; 25 vreciek/puzdro |
141-1047E | |||
Náhradné polyesterové penové podložky na Mini Alpha Mop | 10/balenie (10) 1 * 100 položiek | 129-0275E | |||
AlphaWipe® náhradné návleky na mop (ISO triedy 4-8) | 150 návlekov na mop/puzdro; 25 návlekov/vnútorné vrecko; 6 vnútorných vreciek/puzdro | 129-0276E | |||
Mini-AlphaMop™ čistiaci nástroj na izolačné priestory, polyesterová náhradná súprava (ISO triedy 4-8) | 150 návlekov na mop/puzdro; 25 návlekov/vnútorné vrecko; 6 vnútorných vreciek/puzdro; 6 penových podložiek/puzdro | 141-1058E |