Návleky na vysokú obuv Quantus
Vlastnosti:
- Predný zips
- Elastická páska vzadu s nastaviteľnými patentovými gombíkmi
- Nastaviteľné patentové gombíky vo výške priehlavku
- Svetlosivá plastová podrážka (Maestro), model s vysokou podrážkou (robustná, vodotesná a sterilizovateľná v autokláve)
- Zosilnenie páskou z polyesteru medzi podrážkou a textúrou
- Veľkosti: S – XL
Voliteľné vlastnosti:
- Uviazania PES vo výške kolien a členku
- Ďalšia spona vo výške priehlavku
Návlek na vysokú obuv Quantus® Plus Q-D
Vlastnosti:
- Plastový zips, skrytý a posunutý do strany (zvonka)
- Ochranný uzatvárací kryt hore, nastavený s PES páskou a sponou s prackou
- Dve chlopne slúžiace ako vodidlo pre vyčnievajúcu PES pásku na rohu ochranného krytu
- Uchytenie spony na priehlavku
- Dvojité vystuženie na ochrannom kryte, vyrobené z vonkajšej látky
- Vystuženie medzi podrážkou a textúrou, vyrobené z látky CONTROL (biela)
- Svetlosivá nitrilová plastová podrážka CRS-BA nízka (ergonomicky vytvarovaná, zdrsnený profil, stabilná, vodotesná, sterilizovateľná v autokláve)
- Veľkosti: S – XL