Masky na tvár Quantus
Vlastnosti:
- Patentové gombíky na upevnenie ku kapucniam (3 na každej strane)
- Štvorcové
- Štandardná veľkosť: (Š x V) 26 cm x 26 cm
Voliteľné vlastnosti:
- Suchý zips na upevnenie ku kapucniam (vnútorný alebo vonkajší)
- Variabilné rozmery
- Dostupné s gázovou vložkou (v hornej tretine)
- Veľkosť: (Š x V): 31 cm x 38 cm