Odevy Quantus
Informujte sa, ktoré modely sú dostupné v príslušných látkach a veľkostiach.
Tkaniny (kombinézy, kapucne, masky na tvár, návleky na vysokú a nízku obuv, plášte)
Prehľad modelov
Na základe dlhodobých skúseností sme vyvinuli ďalšie látky s rôznymi vlastnosťami (na konkrétne použitie v čistých priestoroch, s ochranou proti postriekaniu, ochranou pred plameňom, odolnosťou voči porezaniu, ochranou pred elektrostatickým výbojom atď.). Informujte sa, ktoré modely sú dostupné v príslušných látkach a veľkostiach.
Určenie veľkosti
Plášte
S patentovými gombíkmi alebo zipsom (model: Quantus Control), s vreckami alebo bez vreciek.
Kombinézy
Kombinézy so skladanými švami pre dobre tesniace a bezpečné prekrytie švov. Kapucňa s výrezom na tvár a maska na tvár, dostupné v kombinovanom vyhotovení so všitou čiapkou so šiltom alebo špeciálnou funkciou ESD (elektrostatický výboj).
Masky na tvár
Patentové gombíky alebo suchý zips na upevnenie ku kapucniam
Pokrývky hlavy
Pokrývka hlavy v štýle „sprchová čiapka“ s gumičkou na nastavenie veľkosti a patentovými gombíkmi na nastavenie šírky.
Kapucne
Optimálna veľkosť vďaka možnosti priebežne nastavovať šírku v zadnej časti, s ochranou pliec a patentnými gombíkmi na upevnenie masky k boku kapucne.
Návleky na vysokú obuv
Optimálne sedia vďaka nastaveniam hore, na priehlavku a na úrovni kolena a členku, s robustnou, vodotesnou a sterilizovateľnou podrážkou.
Návleky na obuv
Gumička na vrchu, nastavenie šírky, dvojité spevnenie. S trvácnou a vodotesnou plastovou podrážkou.