Kapucne Quantus
Vlastnosti:
- Rovná hlavová časť
- Špirálový zips vpredu (plast)
- Ochrana pliec
- Optimálna veľkosť vďaka možnosti priebežne nastavovať šírku v zadnej časti (plastová spona)
- Pohodlná sieťová vložka na ucho
- Patentné gombíky na upevnenie masky k boku kapucne (slúžia aj na upravenie výšky)
Veľkosti: XS – XL
Voliteľné vlastnosti:
- Veľká hlavová časť
- Spona alebo zaväzovanie v zadnej časti
- Označenie alebo vytlačenie loga spoločnosti
- Dostupná aj kapucňa s otvorom iba pre oči