Spodný odev Quantus
V snahe optimalizovať odevný systém Quantus® odporúčame používať funkčný spodný odev (spodnú bielizeň) odolný voči oderu.
K dispozícii sú vysokokvalitné zmesi polyesteru, mikrovlákna alebo bavlny/polyesteru, ktoré minimalizujú uvoľňovanie vlákien. Optimálne odvádzanie vlhkosti a tepla zabezpečí dodatočné pohodlie.
Okrem fyziologických aspektov a pohodlia sa pri výbere spodného odevu stávajú čoraz dôležitejšími aj aspekty odolnosti pracovného odevu, požiadavky VOS a moderné štýly a farby.
Sortiment produktov spodného odevu Quantus zahŕňa:
- Tričká s dlhým rukávom
- Tričká s krátkym rukávom
- Nohavice
- Plášte
- Ponožky
Látky na spodný odev Quantus
Prehľad modelov spodného odevu Quantus
Určenie veľkosti spodného odevu Quantus
Štandardný spodný odev
K dispozícii je bunda (dlhé rukávy s pletenými manžetami), tričká (krátke rukávy), nohavice (s gumeným pásom vo výške členka). Vyrobené z mikrovlákna, antimikrobiálna úprava
Súprava oblečenia
Vrchný diel a nohavice. s antistatickými a antimikrobiálnymi vlastnosťami. Oveľa mäkšie na dotyk, s hustou textúrou a vynikajúcou priedušnosťou.
Ponožky
Ponožky s nízkou abráziou, pranie pri 30 °C.