Produkty DuPont™ Tyvek®
Tyvek® je jedinečná netkaná textília, ktorá v sebe integruje vlastnú ochranu. Neobsahuje žiadne fólie ani lamináty, ktoré by sa mohli časom ošúchať alebo opotrebovať – tkanina Tyvek® si počas používania zachováva konštantnú ochranu poskytovanú používateľovi. Ochranné odevy Tyvek® boli navrhované so zreteľom na optimálne vyváženie ochrany, odolnosti a pohodlia a sú ideálne na najrôznejšie pracovné úkony. Od lakovania striekaním až po manipuláciu s olovom alebo odbúravanie azbestu – ergonomický dizajn pomáha udržiavať pracovníkov v bezpečí pri zachovaní vysokej efektívnosti aj v nehostinných pracovných podmienkach. Tiež neobsahuje plnidlá ani prísady a je bez obsahu kremíka.
Tyvek® 500 Xpert
Stanovuje nový štandard ochrany v kategórii typu 5 a 6 prostredníctvom zvýšenej ochrany a pohodlia. Odevy Tyvek® sú zložené z rýchlotkaného, mimoriadne hustého polyetylénu, ktorý poskytuje ideálnu rovnováhu medzi ochranou, odolnosťou a pohodlím.
Tyvek® 500 Labo
Na ochranu používateľov a procesov v laboratóriách a v prostredí s vysokými nárokmi na čistotu. Hoci materiál Tyvek® prepúšťa vzduch a vodné pary, odpudzuje kvapaliny a aerosóly na báze vody.
Tyvek® 600 Plus
Na ochranu používateľov a procesov v laboratóriách a v prostredí s vysokými nárokmi na čistotu. Hoci materiál Tyvek® prepúšťa vzduch a vodné pary, odpudzuje kvapaliny a aerosóly na báze vody.
Video
Tyvek® vyčnieva z radu
DuPont™ Tyvek® prináša optimálnu rovnováhu medzi ochranou, odolnosťou a pohodlím.
Použitá literatúra
Osobná ochrana DuPont
Katalóg produktov