Produkty DuPont™ ProShield®
Krycie kombinézy ProShield® od spoločnosti DuPont vyrobené z mäkkej textílie s vynikajúcou priedušnosťou pomáhajú chrániť pred zdravotne nezávadnými časticami a menšími množstvami vystrekujúcej kvapaliny.
Proshield® 20
Priedušná ľahká krycia kombinéza na báze technológie SMS na ochranu základnej úrovne typu 5, 6. Odevy ProShield® 20 sú ideálnou voľbou pre pracovníkov vyžadujúcich ochranu pred nečistotami a mastnotou pri menej náročných prácach v rôznych priemyselných.
Proshield® 20 SFR
Toto riešenie ochráni vás a váš ohňovzdorný pracovný odev pod ním. ProShield® 20 SFR okrem ochrany pred šírením plameňa (index 1) poskytuje ochranu aj pred časticami a ošplechnutím alebo postriekaním malým množstvom kvapaliny na vodnej báze.
Proshield® 8 Proper
Kombinézy ProShield® 8 Proper sú pohodlné, pretože sú vyrobené z materiálu, ktorý prepúšťa vzduch a vodné pary. Kombinézy ProShield® 8 Proper možno opakovane použiť niekoľkokrát a možno ich tiež umyť až sedemkrát.