Odevy DuPont™ Tychem®
Odevy DuPont™ Tychem® s nízkou hmotnosťou na ochranu pred chemickými a biologickými rizikami. Nie všetky smrteľné hrozby musia nevyhnutne nadobúdať podobu požiaru alebo strelnej zbrane. Pri komplexnej ochrane pred obmedzeným výskytom nebezpečných chemikálií, ako aj pred toxickými plynmi a biologickými rizikami, sa pracovníci v priemysle spoliehajú na odevy z produktového radu DuPont™ Tychem®. Tychem® je inovatívny rad tkanín obsahujúcich niekoľko nepriepustných vrstiev, ktoré pomáhajú chrániť pred chemickými a biologickými rizikami. S laminovaním na tkanine Tyvek® v záujme pevnosti ide o robustné riešenie s garantovanou spoľahlivou ochranou pred chemickými látkami s neštandardne nízkou hmotnosťou.
Tychem® 6000 F FaceSeal
Tesne priliehajúci dizajn v kombinácii s osvedčenou ochranou Tychem®. DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Kombinéza s kapucňou s gumovým tesnením na kapucni na dosiahnutie tesného priliehania v okolí respirátora.
Tychem® 2000 C
Odevy Tychem® 2000 C využívajú pevnosť materiálu Tyvek® a polymérový nepriepustný povlak, aby priniesli kvalitnú prestupovú bariérovú ochranu pred širokou škálou anorganických chemikálií a biologických rizík (aj pod tlakom).
Video
Použitá literatúra
DuPont™ – sortiment rukavíc Tychem®
Osobná ochrana DuPont