Rukavice DuPont™ Tychem®
Pokračujte s ochranou, ktorej dôverujete, až po končeky prstov! Nový rad ochranných rukavíc značky Dupont, ktoré dopĺňajú sortiment odevov Tychem. Chemický ochranný odev Tychem® od spoločnosti DuPont je uznávaný pre svoju spoľahlivú ochranu pred vystavením nebezpečným organickým a anorganickým chemikáliám. Spoločnosť DuPont v snahe zaistiť špičkovú ochranu až po končeky prstov rozširuje portfólio riešení na ochranu pred chemickými látkami o nový rad rukavíc Tychem®, ktoré garantujú dokonalú kompatibilitu s príslušnými kombinézami.
DuPont™ Tychem® NP530
Dvakrát máčaný neoprén na prírodnom kaučuku. Ideálne riešenie do prostredí s vysokými nárokmi na presnosť manipulácie, v ktorých sú prítomné rozpúšťadlá. Neoprén na prírodnom kaučuku je skutočným plusom pre hmatovú citlivosť a znižuje únavu rúk.
DuPont™ Tychem® NT430
Veľmi pohodlný hybridný nitril. Ideálne riešenie na prácu vo vlhkom alebo mastnom prostredí a na manipuláciu s malými dielmi. Schválené na styk s potravinami.
DuPont™ Tychem® NT480
Navrhnuté pre dlhú životnosť a redukciu únavy. Ideálne riešenie na bezpečnú prácu vo vlhkom alebo mastnom prostredí. Podšívka z česanej vlny s ergonomickým dizajnom pre väčšie pohodlie.
DuPont™ Tychem® NT420
Mimoriadne odolné jednorazové rukavice, ktoré neprepúšťajú tuky na olejovej báze a uhľovodíky. Ideálne na práce vyžadujúce ochranu pred chemickým látkami pri zachovaní hmatovej citlivosti.
Video
Rukavice DuPont™ Tychem®
Rad rukavíc Tychem® pre optimálnejšiu kompatibilitu s naším radom osobných ochranných prostriedkov.