Zariadenie na mokré spracovanie chemikálií
Vlastnosti:
- Samostatne stojaca konštrukcia z pevne spojených 20 mm polypropylénových dosiek
- Pracovné dosky sú na výber z nehrdzavejúcej ocele alebo polypropylénu
- Odstraňovanie látok z povrchu odsávaním pomocou perforovanej pracovnej dosky
- Zberné žľaby so vzduchovými kanálikmi, pevne pripevnené k plášťu
- Dno zberného žľabu s 2 % spádom po bokoch smerom dozadu
- Zberný žľab s hrubým sitkom
- Možnosť zabudovania kyslého kúpeľa, oplachovača, oplachovacieho kúpeľa atď.
- Spodná časť je vybavené harmonikovými dvierkami. Zo spodnej časti je možné odstraňovať látky odsávaním podobne ako z perforovanej pracovnej dosky.
- Možnosť vyhotovenia základne s výškovo nastaviteľnými nohami z nehrdzavejúcej ocele
- Základné pripojenia napájania sa nachádzajú na zadnej strane pultu
- Prvky prevádzky a zobrazenia sú ľahko viditeľné na prednej strane vo výške stola
- Priehľadný obal zaručuje ochranu proti striekajúcej vode
Rozmery:
Model: CT 975
Šírka pultu: 975 mm
Počet rastrov (pracovné dosky/žľaby): 2
Hĺbka pultu: 695 or 850 mm
Šírka dvierok: 675 mm
Model: CT 1280
Šírka pultu: 1280 mm
Počet rastrov (pracovné dosky/žľaby): 3
Hĺbka pultu: 695 or 850 mm
Šírka dvierok: 780 mm
Model: CT 1585
Šírka pultu: 1585 mm
Počet rastrov (pracovné dosky/žľaby): 4
Hĺbka pultu: 695 or 850 mm
Šírka dvierok: 1085 mm
Model: CT 1890
Šírka pultu: 1890 mm
Počet rastrov (pracovné dosky/žľaby): 5
Hĺbka pultu: 695 or 850 mm
Šírka dvierok: 1390 mm