Meranie vlhkosti a rosného bodu
Pri určitých konkrétnych použitiach vo farmaceutickom priemysle sa musí kalibrácia vykonať každé tri mesiace, pretože meracie prístroje podliehajú validačnému postupu a aj minimálne výkyvy môžu mať na dané použitie veľký vplyv.
Kalibrátor vlhkosti
- Na kalibráciu snímačov vlhkosti, vysielačov a prenosných zariadení
- Vytvára stabilné hodnoty vlhkosti v rozmedzí relatívnej vlhkosti (RH) od 10 do 90 %
- Kompaktné a ľahko prenosné
- Rýchla stabilizácia skúšobnej komory
- Voliteľné: nezávislý sledovateľný referenčný vlhkomer
- Kalibrácia viacerých snímačov súčasne
Kalibrátor snímačov vlhkosti/teploty
- Na kalibráciu rádiofrekvenčných snímačov vlhkosti a vysielačov
- Teploty od 10 do 50 °C s presnosťou 0,1 °C a hodnoty relatívnej vlhkosti od 10 do 90 %
- Možnosť presných a opakovaných kalibrácií
- Vytvára súčasne hodnoty vlhkosti a teploty
- Výborná stálosť
- Kompaktné a ľahko prenosné
- Voliteľné: vstavaný rekordér na zapisovanie údajov, ktorý zaznamenáva vstavaný referenčný snímač a snímače, ktoré sa majú kalibrovať
- Vhodné pre snímače s Ø medzi 5 a 25 mm