Prístroj na čistenie podrážok pre čisté priestory
Vlastnosti:
- Na čistenie podrážok (1 miesto)
- Zahŕňa držiak na nádobu (23 l)
- Čistenie podrážok rotačným valcom s kefou
- Skrinka v podobe žľabu na ochranu pred postriekaním
- Zošikmené hrany na zlepšenie hygieny
- Ľahké čistenie
Rozmery (š x h x v):
Typ 23820: 706 mm x 515 mm x 1 125 mm
Typ 23850: 470 mm x 670 mm x 1 130 mm