Suché skladovacie systémy
Na tento účel je možné použiť suché skladovacie systémy. V takýchto systémoch sú uskladnené tovary v prípade potreby obklopené suchým a inertným prostredím. Na dosiahnutie stabilného a suchého prostredia sú k dispozícii tri rôzne technológie odvlhčovania.
- Odvlhčovanie pomocou dusíka: riadené dávkovanie dusíka
- Adsorpčné odvlhčovanie: riadené vysušovanie vzduchu s použitím vysoko účinného adsorpčného odvlhčovača
- Odvlhčovanie stlačeným vzduchom: riadené dávkovanie stlačeného vzduchu
Vlastnosti:
- Materiály: transparentné akrylové sklo alebo oceľ lakovaná práškovou farbou
- Pre komponenty citlivé na biele svetlo: k dispozícii je špeciálna akrylová žltá (AMBER)
- Riadiaca jednotka s automatickým spúšťaním (systém sa spúšťa len v prípade potreby)
- Verzia ESD (odpor 107 ohmov/cm²)
- Optimálny vizuálny a akustický alarm
- Možnosť komorového systému (rozdelenie priestoru skrinky na jednotlivé komory)
- Možnosť uzamykateľných dvierok
- Možnosť funkcií zaznamenávania údajov
- Množstvo ďalších úprav interiéru systémov